Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1092-1G PC1092-25G PC1092-5G
APOSPC1092-1GEA 622 CZK
APOSPC1092-1G APOSPC1092-25G APOSPC1092-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115886
CAS číslo: 886497-81-0