Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1090-1G PC1090-10G PC1090-100G PC1090-500G
APOSPC1090-1GEA 417 CZK
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G APOSPC1090-100G APOSPC1090-500G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007155
CAS číslo: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III