Tisk…
3-Fluoroanthranilic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-fluorobenzoic acid
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 622 CZK
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
3-Fluoroanthranilic acid
3-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod tání: 185…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569395
CAS číslo: 825-22-9