Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1081-1G PC1081-5G
APOSPC1081-1GEA 3540 CZK
APOSPC1081-1G APOSPC1081-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 887266-81-1