Tisk…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 1240 CZK
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007365
CAS číslo: 121-01-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III