Tisk…
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G PC1079E-250MG PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA 3770 CZK
APOSPC1079E-1G APOSPC1079E-250MG APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Vzorec: C₇H₈F₃N₃
MW: 191.16 g/mol
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068119
CAS číslo: 172648-55-4