3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1078-1G
PC1078-25G
PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA
622
CZK
APOSPC1078-1G
APOSPC1078-25G
APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₃BrF₃N Bod varu: 65…66 °C/19mmHg Bod tání: 44…46 °C Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972700 CAS číslo: 436799-33-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...