Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-4-methoxybenzotrifluoride
PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 744 CZK
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042486
CAS číslo: 349-65-5