Tisk…
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenthiol hydrochlorid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
PC1077-25G PC1077-5G
APOSPC1077-25GEA 16370 CZK
APOSPC1077-25G APOSPC1077-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenthiol hydrochlorid 97%
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenthiol hydrochlorid
Vzorec: C₇H₇ClF₃NS
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042600
CAS číslo: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
UN: 1759
ADR: 8,II