Tisk…
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1076Z-1G PC1076Z-250MG
APOSPC1076Z-1GEA 2320 CZK
APOSPC1076Z-1G APOSPC1076Z-250MG
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Vzorec: C₁₀H₁₃F₃N₂
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084879
CAS číslo: 175277-91-5