Tisk…
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 622 CZK
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄F₃N₃O
Bod tání: 288…292 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068093
CAS číslo: 1513-69-5