Tisk…
4-Amino-3-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
PC1076J-25G PC1076J-5G
APOSPC1076J-25GEA 992 CZK
APOSPC1076J-25G APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorophenol
4-Amino-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077452
CAS číslo: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III