2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Aminomethyl)-3-fluoroaniline
PC1076C-1G
PC1076C-25G
PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA
2070
CZK
APOSPC1076C-1G
APOSPC1076C-25G
APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₉FN₂ MW: 140.16 g/mol Bod varu: 78…80 °C/1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042483 CAS číslo: 175277-93-7 UN: 2735 ADR: 8 III |