Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1076-500G PC1076-100G PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA 4960 CZK
APOSPC1076-500G APOSPC1076-100G APOSPC1076-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod varu: 207…208 °C
Hustota: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007834
CAS číslo: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7