Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 3-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 3-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene, α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluidine
PC1075-5G PC1075-25G
APOSPC1075-5GEA 953 CZK
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061315
CAS číslo: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III