Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 1210 CZK
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod varu: 79…81 °C/20mmHg
Hustota: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007653
CAS číslo: 535-52-4