Tisk…
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10734-1G PC10734-5G
APOSPC10734-1GEA 4270 CZK
APOSPC10734-1G APOSPC10734-5G
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I)
Vzorec: C₃₁H₂₃CuF₃N₂P
MW: 575.05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28386111
CAS číslo: 1334890-93-5