Tisk…
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
PC10732-1G PC10732-25G PC10732-5G PC10732-100G
APOSPC10732-1GEA 582 CZK
APOSPC10732-1G APOSPC10732-25G APOSPC10732-5G APOSPC10732-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Vzorec: CHF₃O₂S
MW: 156,05 g/mol
Bod tání: 350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092989
CAS číslo: 2926-29-6