Tisk…

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene

PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 953 CZK
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod varu: 189 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00061241
CAS číslo: 123973-25-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR