Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 1580 CZK
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod varu: 70…72 °C/18mmHg
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007831
CAS číslo: 393-39-5
EINECS: 206-886-7