Tisk…

2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 622 CZK
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod varu: 155 °C
Hustota: 1,388 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00061242
CAS číslo: 144851-61-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR