Tisk…
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 992 CZK
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00015477
CAS číslo: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III