Tisk…
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 1660 CZK
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Bod tání: 190…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077449
CAS číslo: 56741-33-4