Tisk…
6-Fluoroanthranilic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 910 CZK
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoroanthranilic acid 97%
6-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod varu: 305
Bod tání: 165…172 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067781
CAS číslo: 434-76-4