Tisk…
4-Fluoroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 2570 CZK
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Bod tání: 192…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075553
CAS číslo: 446-32-2
EINECS: 207-163-9