Tisk…
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10719-25G PC10719-5G
APOSPC10719-25GEA 13230 CZK
APOSPC10719-25G APOSPC10719-5G
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₄H₆F₈O₃S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30725753
CAS číslo: 1961266-44-3