Tisk…
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)ethylamine, 2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
PC10716-1G
APOSPC10716-1GEA 992 CZK
APOSPC10716-1G
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
Vzorec: C₃H₆F₃N
MW: 113,08 g/mol
Bod varu: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973020
CAS číslo: 421-49-8
UN: 2733
ADR: 3+8,III