Tisk…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
PC10713-1G PC10713-250MG PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA 9330 CZK
APOSPC10713-1G APOSPC10713-250MG APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259,64 g/mol
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14583150
CAS číslo: 1257535-05-9
UN: 3261
ADR: 8,II