Tisk…
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1070R-250MG PC1070R-1G PC1070R-5G
APOSPC1070R-250MGEA 1040 CZK
APOSPC1070R-250MG APOSPC1070R-1G APOSPC1070R-5G
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₈F₂N₂O
Bod tání: 95…7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067802
CAS číslo: 175135-63-4