Tisk…

5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1070M-5G
APOSPC1070M-5GEA 3060 CZK
APOSPC1070M-5G
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₇FN₄
Bod tání: 164…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102729
CAS číslo: 51516-70-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR