Tisk…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 827 CZK
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.14
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042155
CAS číslo: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III