2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1070G-10G
PC1070G-25G
APOSPC1070G-10GEA
417
CZK
APOSPC1070G-10G
APOSPC1070G-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₄ClF₃N₂ Bod tání: 86…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042154 CAS číslo: 79456-26-1 EINECS: 401-670-0 |