Tisk…
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC1070D-100G PC1070D-25G PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA 13890 CZK
APOSPC1070D-100G APOSPC1070D-25G APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042153
CAS číslo: 57729-79-0