Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10709-1G PC10709-5G
APOSPC10709-1GEA 2280 CZK
APOSPC10709-1G APOSPC10709-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115926
CAS číslo: 886498-93-7