Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 622 CZK
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57
Bod varu: 85 °C/3mmHg
Bod tání: 35…38 °C
Bod vzplanutí: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007846
CAS číslo: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III