Tisk…
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((Difluoromethyl)sulphonyl)pyridine, 2-PySO2CF2H, 2-(Difluoromethylsulphonyl)pyridine
PC10687-25G
APOSPC10687-25GEA 3190 CZK
APOSPC10687-25G
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Bod tání: 44…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17010193
CAS číslo: 1219454-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III