Tisk…
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10682-1G PC10682-25G PC10682-5G
APOSPC10682-1GEA 622 CZK
APOSPC10682-1G APOSPC10682-25G APOSPC10682-5G
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₂H₂₈BF₄P
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664257
CAS číslo: 113978-91-9