Tisk…
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10677-100G PC10677-25G
APOSPC10677-100GEA 9330 CZK
APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HCl₂F₃N₂
Bod tání: –48 to –46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910264
CAS číslo: 16097-64-6