Tisk…
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 23710 CZK
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038457
CAS číslo: 99725-12-9
UN: 3261
ADR: 8,III