Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10670-1G PC10670-25G PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA 1330 CZK
APOSPC10670-1G APOSPC10670-25G APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185397
CAS číslo: 372120-54-2