Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1067-1G PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA 3740 CZK
APOSPC1067-1G APOSPC1067-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368721
CAS číslo: 886763-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III