Tisk…
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1066-1G PC1066-250MG PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA 7940 CZK
APOSPC1066-1G APOSPC1066-250MG APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368720
CAS číslo: 886763-11-7