Tisk…
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10643-1G PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA 1490 CZK
APOSPC10643-1G APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃ClFNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11840294
CAS číslo: 345-25-5