Tisk…
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10641-25G
APOSPC10641-25GEA 4630 CZK
APOSPC10641-25G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226,54 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06255171
CAS číslo: 72587-15-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III