Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 2690 CZK
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368719
CAS číslo: 886763-09-3