Tisk…
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10628-5G PC10628-10G
APOSPC10628-5GEA 10350 CZK
APOSPC10628-5G APOSPC10628-10G
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Vzorec: C₄H₂F₃N
Bod varu: 76…77 °C
Hustota: 1,1753 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01673877
CAS číslo: 381-84-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II