Tisk…
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropionylchloride
PC10626-10G PC10626-25G PC10626-5G
APOSPC10626-10GEA 4070 CZK
APOSPC10626-10G APOSPC10626-25G APOSPC10626-5G
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Vzorec: C₃H₂ClF₃O
MW: 146,5 g/mol
Bod varu: 71…72 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00800953
CAS číslo: 41463-83-6
UN: 3265
ADR: 8,III