2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC1060-100G
PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA
622
CZK
APOSPC1060-100G
APOSPC1060-500G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 Bod varu: 82…83 °C/9mmHg Bod tání: 44477 °C Hustota: 1.428 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007673 CAS číslo: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...