Tisk…
4-Bromotetrafluorophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
PC10598-10G PC10598-1G PC10598-5G
APOSPC10598-10GEA 8070 CZK
APOSPC10598-10G APOSPC10598-1G APOSPC10598-5G
4-Bromotetrafluorophenol 96%
4-Bromotetrafluorophenol
Vzorec: C₆HBrF₄O
MW: 244,98 g/mol
Bod varu: 76…77 °C/4mmHg
Bod tání: 38…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246024
CAS číslo: 1998-61-4