4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10597-1G
PC10597-25G
PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA
622
CZK
APOSPC10597-1G
APOSPC10597-25G
APOSPC10597-5G
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅FN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07368709 CAS číslo: 53312-80-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |